Läs mer
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime Pall Lysis Buffer
Produktkod. 17924821 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
80 mL
Produktkod. 17924821
Brand: Applied Biosytstems™ A58154
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MagMAX Prime Stool Lysis Buffer är speciellt utformad för att möjliggöra effektiv nukleinsyraextraktion med hög genomströmning från avföringsprover.
MagMAX Prime Stool Lysis Buffer är speciellt utformad för att möjliggöra effektiv nukleinsyraextraktion med hög genomströmning från avföringsprover. Den är designad för att användas i kombination med MagMAX Prime bead-beating tuber och MagMAX Prime Viral/Pathogen NA-isoleringskit för att maximera RNA- och DNA-utbytet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Magnetisk
Färg Klart
Innehåll och lagring Förvara vid 15 –25 °C.
Formatera Flaska
Isoleringsteknik Pärlor
Provtyp Fekal bomullspinne i transportmedia, Pall
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Högkapacitetskompatibla, automatiserade protokoll
Nyckelfunktioner Isolera och rena viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra
Antal reaktioner Upp till 100 reaktioner
Nukleinsyratyp DNA/RNA
Produktlinje MagMAX
Produkttyp Reagens
Kvantitet 80 mL
Provvolym 400μ L
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.