Läs mer
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime viral/patogenbindande lösning
Produktkod. 17944661 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
530 ml
Produktkod. Kvantitet
17944661 530 ml
1 options
Produktkod. 17944661 Leverantör Applied Biosytstems™ Leverantörsnummer A58150
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MagMAX Prime Viral/Pathogen Binding Solution erbjuds separat här för applikationer som kräver mer Binding Solution än vad som tillhandahålls i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kit.
MagMAX Prime Viral/Pathogen Binding Solution erbjuds separat här för applikationer som kräver mer Binding Solution än vad som tillhandahålls i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Magnetic
Färg Clear
Innehåll och lagring Store at 15–25°C.
Formatera Bottle
Isoleringsteknik Beads
Provtyp Swabs in Transport Media, Saliva, Urine, Serum, Plasma
För användning med (applikation) Next-Generation Sequencing, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning High-throughput Compatible, Automated Protocols
Nyckelfunktioner Isolate and purify viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid
Antal reaktioner Up to 2000 Reactions
Nukleinsyratyp DNA/RNA
Produktlinje MagMAX
Produkttyp Reagent
Kvantitet 530 ml
Provvolym 200–400 μL
Mål Viral, Bacterial, Parasitic, and Fungal Nucleic Acid
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.