Läs mer
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime viral/patogen elueringsbuffert
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
120 mL
Beskrivning
MagMAX Prime Viral/Pathogen Elution Buffer erbjuds separat här för applikationer som kräver mer Elution Buffer än vad som tillhandahålls i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kit.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | Magnetisk |
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 15 –25 °C. |
| Formatera | Flaska |
| Isoleringsteknik | Pärlor |
| Provtyp | Svabbar i transportmedia, Saliv, Urin, Serum, Plasma |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Högkapacitetskompatibla, automatiserade protokoll |
| Nyckelfunktioner | Isolera och rena viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra |
| Antal reaktioner | Upp till 2000 reaktioner |
| Visa mer |
Endast för forskning.