Läs mer
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit, förfylld platta
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit, förfyllda plattor, är ett magnetiskt pärlbaserat nukleinsyrareningskit för isolering och rening av viral, bakteriell, jäst- och svampnukleinsyra från biologiska prover.
Funktioner i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit, förfyllda plattor, inkluderar:
•Kompatibel med flera nedströmsanalyser
• Automationsfärdiga förfyllda plåtar som sparar operatörer tid och ansträngning när de förbereder sig för en reningskörning
• Förbättrat reagens som maximerar nukleinsyrautbytet från rutintestade patogener utan behov av ytterligare lys
• Strömlinjeformat arbetsflöde som rymmer olika provtyper och skalbar provinmatningsvolym som kan köras på en enda platta
• Enkelt reningsprotokoll för olika biologiska prover inklusive pinnar, serum, plasma och urin
• Designad för att fungera med KingFisher Flex och KingFisher Apex magnetiska partikelprocessorer med förmåga att rena 96 prover på under 60 minuter
• Hållbar produkt med biologiskt nedbrytbara ingredienser och minskad plastanvändning
• Tillgängliga tillbehör med optimerat protokoll och KingFisher-skript för att extrahera nukleinsyror från utmanande organismer och typ av avföringsprov
Satsen är avsedd att användas av kvalificerad och utbildad klinisk laboratoriepersonal som är specifikt instruerad och utbildad i automatiserade tekniker för rening av magnetiska pärlor.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | Magnetisk |
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring | •160 ml bindande lösning |
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | Pärlor |
| Provtyp | Svabbar i transportmedia, Saliv, Urin, Serum, Plasma |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Högkapacitetskompatibla, automatiserade protokoll |
| Nyckelfunktioner | Isolera och rena viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra |
| Antal reaktioner | 96 Reaktioner |
| Visa mer |
Endast för forskning.