Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit
Produktkod. 17984661
Change view
Kvantitet:
Upp till 600 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
17984661 Upp till 600 reaktioner
1 options
Produktkod. 17984661 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A58145
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit är ett magnetiskt pärlbaserat nukleinsyrareningskit för isolering och rening av viral, bakteriell, jäst- och svampnukleinsyra från biologiska prover.
The MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit is a magnetic-bead-based nucleic acid purification kit for the isolation and purification of viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid from human biological specimens.
MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit är ett magnetiskt pärlbaserat nukleinsyrareningskit för isolering och rening av viral, bakteriell, jäst- och svampnukleinsyra från biologiska prover.
Funktioner i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit inkluderar:
•Kompatibel med flera nedströmsanalyser
• Förbättrat reagens som maximerar nukleinsyrautbytet från rutintestade patogener utan behov av ytterligare lys
• Strömlinjeformat arbetsflöde som rymmer olika provtyper och skalbar provinmatningsvolym som kan köras på en enda platta
• Enkelt reningsprotokoll för olika biologiska prover inklusive pinnar, serum, plasma och urin
• Designad för att fungera med KingFisher Flex och KingFisher Apex magnetiska partikelprocessorer med förmågan att rena 96 prover på under 60 minuter
• Hållbar produkt med biologiskt nedbrytbara ingredienser och minskad plastanvändning
• Tillgängliga tillbehör med optimerat protokoll och KingFisher-skript för att extrahera nukleinsyror från utmanande organismer och typ av avföringsprov
Satsen är avsedd att användas av kvalificerad och utbildad klinisk laboratoriepersonal som är specifikt instruerad och utbildad i automatiserade tekniker för rening av magnetiska pärlor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
•160 ml bindande lösning
• 300 ml tvätt I-lösning
• 6 mL bindande pärlor
• 3 mL Proteinas K
• 36 ml elueringsbuffert
• 30μ L Proteinas K-färgämne Förvaras
vid 15 25 –°C.
Formatera Sats
Isoleringsteknik Magnetic Bead
Provtyp Svabbar i transportmedia, Saliv, Urin, Serum, Plasma
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Högkapacitetskompatibla, automatiserade protokoll
Nyckelfunktioner Isolera och rena viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra
Antal reaktioner Upp till 600 reaktioner
Nukleinsyratyp DNA/RNA
Produkttyp Reagens
Kvantitet Upp till 600 reaktioner
Provvolym 200 400–μ L
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, Thiocyanic acid, guanidine
Endast för forskning.