Läs mer
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime viralt/patogen proteinas K-färgämne
Produktkod. 17954661 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
150μ L
Produktkod. 17954661
Brand: Applied Biosytstems™ A58152
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MagMAX Prime Viral/Pathogen Proteinase K Dye erbjuds separat här för applikationer som kräver mer Proteinase K Dye än vad som tillhandahålls i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kit.
MagMAX Prime Viral/Pathogen Proteinase K Dye erbjuds separat här för applikationer som kräver mer Proteinase K Dye än vad som tillhandahålls i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Magnetisk
Färg Klart
Innehåll och lagring Förvara vid 15 –25 °C.
Formatera Provrör
Isoleringsteknik Pärlor
Provtyp Svabbar i transportmedia, Saliv, Urin, Serum, Plasma
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Högkapacitetskompatibla, automatiserade protokoll
Nyckelfunktioner Isolera och rena viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra
Antal reaktioner Upp till 2000 reaktioner
Nukleinsyratyp DNA/RNA
Produktlinje MagMAX
Produkttyp Reagens
Kvantitet 150μ L
Provvolym 200 400–μ L
Mål Viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra