Läs mer
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime viral/patogen proteinas K
Produktkod. 17924731 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
Produktkod. Kvantitet
17924731 10 ml
1 options
Produktkod. 17924731 Leverantör Applied Biosytstems™ Leverantörsnummer A58151
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MagMAX Prime Viral/Pathogen Proteinase K erbjuds separat här för applikationer som kräver mer Proteinas K än vad som finns i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA-isoleringskit.
MagMAX Prime Viral/Pathogen Proteinase K erbjuds separat här för applikationer som kräver mer Proteinas K än vad som finns i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA-isoleringskit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Magnetisk
Färg Klart
Innehåll och lagring Förvara vid 15 –25 °C.
Formatera Flaska
Isoleringsteknik Pärlor
Provtyp Svabbar i transportmedia, Saliv, Urin, Serum, Plasma
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Högkapacitetskompatibla, automatiserade protokoll
Nyckelfunktioner Isolera och rena viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra
Antal reaktioner Upp till 2000 reaktioner
Nukleinsyratyp DNA/RNA
Produktlinje MagMAX
Produkttyp Reagens
Kvantitet 10 ml
Provvolym 200 400–μ L
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra