Läs mer
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime Viral/Pathogen Wash I-lösning
Produktkod. 17944701 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1000 mL
Produktkod. 17944701
Brand: Applied Biosytstems™ A58149
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MagMAX Prime Viral/Pathogen Wash I Solution erbjuds separat här för applikationer som kräver mer Wash I Solution än vad som tillhandahålls i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kit.
MagMAX Prime Viral/Pathogen Wash I Solution erbjuds separat här för applikationer som kräver mer Wash I Solution än vad som tillhandahålls i MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Magnetisk
Färg Klart
Innehåll och lagring Förvara vid 15 –25 °C.
Formatera Flaska
Isoleringsteknik Pärlor
Provtyp Svabbar i transportmedia, Saliv, Urin, Serum, Plasma
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Högkapacitetskompatibla, automatiserade protokoll
Nyckelfunktioner Isolera och rena viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra
Antal reaktioner Upp till 2000 reaktioner
Nukleinsyratyp DNA/RNA
Produktlinje MagMAX
Produkttyp Reagens
Kvantitet 1000 mL
Provvolym 200 400–μ L
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.