Läs mer
Applied BioSystems™ MagMAX™ Saliv gDNA-isoleringskit
Produktkod. 15910391 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
100
500
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
Varje
Produktkod. 15910391
Brand: Applied BioSystems™ A39060
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
22 mL bindande pärlor 550 mL tvätt I-lösning 275 mL lyserings-/bindningslösning 60 mL elueringslösning
MagMAX Saliva gDNA Isolation Kit är en skalbar och automatiserbar magnetisk pärlbaserad provberedningsteknik för isolering av genomiskt DNA (gDNA) från färsk och stabiliserad saliv.
MagMAX Saliva gDNA Isolation Kit är en skalbar och automatiserbar magnetisk pärlbaserad provberedningsteknik för isolering av genomiskt DNA (gDNA) från färsk och stabiliserad saliv. Det resulterande renade gDNA:t är idealiskt för en mängd nedströms molekylärbiologiska tillämpningar som qPCR, nästa generations sekvensering och mikroarrayanalys. Alla komponenter finns även att köpa separat.
Huvudfunktioner i MagMAX Saliva gDNA Isolation Kit:
• Bearbeta upp till 96 prover på 25 minuter med 5 minuters praktisk tid
• Isolera gDNA från 200μ –L 2 mL saliv med enkla protokoll i SBS mikrotiterplattor
• Hoppa över prov- och buffertvolymnormaliseringssteg för problemfri bearbetning
• Nedladdning validerad BindIt mjukvaruautomatiseringsskript för KingFisher Duo Prime och KingFisher Flex reningssystem
Isolera DNA från stabiliserad och nyuppsamlad saliv
MagMAX Saliva gDNA Isolation Kit isolerar gDNA från 200μ L –2 mL nyuppsamlad saliv eller stabiliserad saliv uppsamlad med en kommersiellt tillgänglig salivuppsamlingsanordning (se figur nedan). MagMAX Saliv gDNA-isoleringskemi är kompatibel med Oragene™ salivuppsamlingsanordningar från DNA Genotek , den SalivaGard™ salivuppsamlingsapparat från Biomatrica, och GeneFiX™ Saliv DNA-uppsamlingsenhet från IsoHelix.
MagMAX Saliva gDNA Isolation Kit maximerar gDNA-utbyten genom att behandla prover med en innovativ lysis/bindningslösning för att samtidigt lysera celler, denaturera proteiner och fånga gDNA på magnetiska bindningspärlor med hög kapacitet. Saliva gDNA Wash I Solution tar bort proteiner, rengöringsmedel och andra föroreningar från den bundna nukleinsyran. gDNA:t frigörs sedan från pärlorna med en låg-TE-elueringslösning.
Snabba och problemfria magnetiska pärlor baserade arbetsflöden MagMAX Saliva
gDNA Isolation Kit kombinerar flera mödosamma provbearbetningssteg till ett enda steg för att minimera den tid och ansträngning som vanligtvis krävs av andra metoder, utan att kompromissa med utbyte och renhet. Bearbeta ett brett utbud av provvolyminmatningar samtidigt utan provnormalisering eller reagensvolymjusteringar för problemfri provförberedelse. Matcha helt enkelt dina salivinmatningsvolymer med ett av tre standardinmatningsarbetsflöden (50μ L till 500μ L, upp till 1 mL, upp till 2 mL) och följ instruktionerna för halvautomatisk provberedning med KingFisher Duo Prime eller KingFisher Flex reningssystem.
Optimerad för KingFishers reningssystem MagMAX Saliva gDNA
Isolation Kit är optimerad för användning på KingFisher Duo Prime med måttlig genomströmning (kat. nr. 5400110) och KingFisher Flex (kat. nr. 5400630) reningssystem med högre genomströmning. Användare kan bearbeta upp till 500μ L saliv i hög genomströmningskapacitet SBS 96-brunnars mikrotiterplattor med djupa brunnar med KingFisher Flex-systemet. För mindre provsatser kan användare bearbeta 12 prover med Duo Prime-systemet. Större provinmatningsvolymer (> 500μ L och 1 –2 mL), som är mer utmanande att bearbeta, renas i den större provvolymen 24-brunnars djupbrunn SBS plattor för 24 prover på Flex eller 6 prover på Duo Prime-systemet. KingFisher instrument BindIt programvaruskript för alla exempeltyper och både Flex- och Duo Prime-system kan laddas ner nedan och installeras på KingFisher-instrumenten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •22 mL bindande pärlor
• 550 ml tvätt I-lösning
• 250 ml lyserings-/bindningslösning
• 60 ml elueringslösning
Formatera Sats
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, manuella protokoll, automatiserade protokoll
Antal reaktioner 500
Produktlinje MagMAX
Produkttyp Saliv gDNA-isoleringskit
Kvantitet 500 reaktioner
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Genomiskt DNA
Testtid 25 min.