Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Total nukleinsyraisoleringssats
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De MagMAX™ Total Nucleic Acid Isolation Kit innehåller zirkoniumoxidpärlor för mekanisk störning av svåra patogener. RNA renat med hjälp av kitet är idealiskt för PCR- och RT-PCR-applikationer. Satsen använder magnetisk pärlbaserad –rening och innehåller tillräckligt med reagens för 100 reaktioner.
- Kompletta, färdiga att använda reagens för RNA- och DNA-rening från bakterier som är svåra att lysera
- Mycket effektiv provhomogenisering med pärlslagning och kemisk lysering
- Magnetisk –pärlbaserad reningsteknologi möjliggör effektivt avlägsnande av PCR-hämmare
- Nukleinsyrarening är lätt skalbar och lämplig för automatisering
Beprövad med ett brett utbud av prover:
- Biologiska prover
- Avföring och helblod
- Biovätskor som mjölk, urin, näsvätskor, pinnprover, sperma, sputum och förbrukat odlingsmedium
- Bakteriekulturer och däggdjurscellkulturer
- Miljöprover
- Flod och dammvatten
- Jordbruksprover som gödselbrunnar och kogränder
Fördelarna med MagMAX™ Total nukleinsyraisoleringssats:
De MagMAX™ Total Nucleic Acid Isolation Kit-procedur kombinerar en effektiv metodprovavbrott –med magnetisk pärlbaserad nukleinsyraisolerings- och reningsteknologi. De MagMAX™ mikrosfäriska paramagnetiska pärlor har en stor tillgänglig bindningsyta och kan dispergeras helt i lösning, vilket möjliggör noggrann nukleinsyrabindning, tvättning och eluering. Detta resulterar i konsekventa utbyten av högkvalitativ nukleinsyra med> 50 % återvinning och liten variation från prov till prov (återvinning kan variera beroende på provtyp). Hela proceduren kan slutföras på cirka 1 timme.
Översikt över proceduren:
Proverna avbryts med hjälp av zirkoniumoxidpärlor i en –guanidiniumtiocyanatbaserad lösning; detta frisätter snabbt nukleinsyra samtidigt som nukleaser inaktiveras. Proverna späds sedan med isopropanol och paramagnetiska pärlor tillsätts till provet. Pärlorna binder nukleinsyror och immobiliseras sedan på magneter och tvättas för att avlägsna proteiner och andra föroreningar. En andra tvättlösning används för att avlägsna kvarvarande bindningslösning. Slutligen elueras nukleinsyra i en liten volym lågsaltbuffert. De MagMAX™ Proceduren för Total Nucleic Acid Isolation Kit är utformad för att bearbeta prover i 96-brunnars plattor, så 96 prover kan bearbetas på en gång; kitet kan dock även användas med färre än 96 prover.
Tillbehörsprodukter:
Lysis/bindningslösningskoncentrat (kat. nr. AM8500), tvättlösning 1-koncentrat (kat. nr. AM8504) och tvättlösning 2-koncentrat (kat. nr. AM8640) är komponenter i MagMAX™ Total Nucleic Acid Isolation Kit som också kan köpas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Bärare NA och Lysis/Binding Enhancer, °lagra |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Bakterier, Blod, Celler, Flytande prover (t.ex. serum) |
| Slutlig produkttyp | RNA, DNA |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), Southern Blotting, PCR, Northern Blotting |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Produktlinje | MagMAX |
| Kvantitet | 100 förberedelser |
| Mål | Totalt RNA, totala nukleinsyror, genomiskt DNA |
| Visa mer |
Endast för veterinärt bruk.