Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogenbindande pärlor
Produktkod. 16366582
Change view
Kvantitet:
20 mL
Produktkod. Kvantitet
16366582 20 mL
1 options
Produktkod. 16366582 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A42362
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Dessa bindningspärlor ingår i MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation kit och MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit.
Dessa bindningspärlor ingår i MagMAX viral/patogen nukleinsyraisoleringskit och MagMAX Microbiome Ultra nukleinsyraisoleringskit (kat. nr. A42352, A42356, A42357 och A42358). De görs tillgängliga separat för applikationer som kräver fler bindningspärlor än vad som finns i satsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, manuella protokoll, automatiserade protokoll
Produktlinje MagMAX
Produkttyp Viral/patogenbindande pärlor
Kvantitet 20 mL
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering (NGS ), Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Reningsmål Viralt DNA/RNA, Patogen DNA/RNA, totala nukleinsyror
Provtyp Flytande prover (t.ex. serum), virusprover, buckala prover, blod, celler, bakterier, svampar, jäst