Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen elueringsbuffert
Produktkod. 16386582
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
16386582 100 ml
1 options
Produktkod. 16386582 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A42364
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Denna elueringsbuffert ingår i MagMAX Virus/Pathogen Nucleic Acid Isolation kit och MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit.
Denna elueringsbuffert ingår i MagMAX viral/patogen nukleinsyraisoleringskit och MagMAX Microbiome Ultra nukleinsyraisoleringskit (kat. nr. A42352, A42356, A42357 och A42358). Den görs tillgänglig separat för applikationer som kräver mer elueringsbuffert än vad som tillhandahålls i satsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provtyp Serum, Virala prover, Buckala prover, Blod, Celler, Bakterier, Svampar, Jästsvampar
Kapacitet 100 mL
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, manuella protokoll, automatiserade protokoll
Produktlinje MagMAX
Reningsmål Viralt ⁄DNA RNA, Patogen ⁄DNA RNA, totala nukleinsyror
Kvantitet 100 ml