Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen II (MVP II) Nukleinsyraisoleringskit
Produktkod. 17103791 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2000 förberedelser
Förpackningsstorlek:
2000 tester
Produktkod. 17103791
Brand: Applied Biosystems™ A48383R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MagMAX Viral/Pathogen II (MVP II) Nukleinsyraisoleringskit återvinner RNA och DNA från virus och gramnegativa bakterier i prover som blod, pinnar, urin och transportmedia.
  • Automationsförberedda protokoll designade för KingFisher Flex- och KingFisher Duo Prime-systemen
  • Snabb procedur gör att 96 prover kan bearbetas< 30 minuter
  • Flexibelt protokoll rymmer provvolymingångar från 200μ L till 2 ml biovätskor eller överföringsmedia
  • Inget behov av bärar-RNA
  • Elueringsvolymer från 50 till 100μ L
  • De optimerade reagenserna som ingår gör att du kan maximera mängden provinmatning
  • Upp till 400μ L prov kan bearbetas per brunn i en KingFisher 96-djupa brunnsplatta.
  • Det finns protokoll för att bearbeta upp till 2 ml prov per brunn i en KingFisher platta med 24 djupa brunnar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •550 ml bindningslösning, förvara i rumstemperatur
• 1000 ml tvättlösning, förvara i rumstemperatur
• 100 ml elueringslösning, förvara i rumstemperatur
• 10 mL Proteinas K, förvara i rumstemperatur
• 20 mL DNA/RNA-bindande pärlor, förvara i rumstemperatur
Formatera 96-djupbrunnsplatta, 24 Djupbrunnsplatta
Reningstid 30 min.
Antal reaktioner 2000 förberedelser
Produktlinje MagMAX™
Kvantitet 2000 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MagMAX Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid Isolation Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Thiocyanic acid, acrylamide, proteinase