Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen nukleinsyraisoleringskit
Produktkod. 16346582
Change view
Kvantitet:
Upp till 100 förberedelser
Upp till 1000 förberedelser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16346582 Upp till 100 förberedelser
16681236 Upp till 1000 förberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16346582 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A42352
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
MagMAX Virus/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit är utformat för att återvinna RNA och DNA från virus och gramnegativa bakterier i prover som blod, pinnar, urin och virustransportmedia (VTM).
Viral MagMAX /Pathogen Nukleinsyra Isoleringskitet är utformat för att återvinna RNA och DNA från virus och gramnegativa bakterier i prover som blod, tops, urin och virala transportmedier (VTM). Kitet använder MagMAX magnetisk pärlteknik och säkerställer reproducerbar återvinning av högkvalitativ nukleinsyra kompatibel med ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive realtids-PCR, digital PCR och nästa generations sekvensering.
MagMAX Virus/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit är utformat för att återvinna RNA och DNA från virus och gramnegativa bakterier i prover som blod, pinnar, urin och virustransportmedia (VTM). Satsen använder MagMAX magnetiska pärlor, vilket säkerställer reproducerbar återvinning av högkvalitativ nukleinsyra som är kompatibel med ett brett utbud av applikationer, inklusive realtids-PCR, digital PCR och nästa generations sekvensering.
Funktioner i MagMAX Virus/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit inkluderar:
•Automationsförberedda protokoll designade för KingFisher Flex- och KingFisher Duo Prime-systemen
• Snabb procedur gör att 96 prover kan behandlas på under 30 minuter
• Flexibelt protokoll rymmer provvolymingångar från 200μ L till 2 ml biovätskor eller överföringsmedia
• Inget behov av bärar-RNA
• Elueringsvolymer från 50 till 100μ L
Maximal provinmatning i plattformat med 96 djupa brunnar eller 24 djupa brunnar
De optimerade reagenserna som ingår i MagMAX Viral/Pathogen-kit gör att du kan maximera mängden provinmatning och därigenom öka mängden RNA och/eller DNA som återvinns. Upp till 400μ L prov kan bearbetas per brunn i en KingFisher 96-djupa brunnsplatta. För större provvolymer finns protokoll tillgängliga för att bearbeta upp till 2 mL prov per brunn i en KingFisher platta med 24 djupa brunnar.
Fördelar med MagMAX magnetisk pärlbaserad –rening
Magnetiska pärlor erbjuder många fördelar jämfört med andra tekniker för att isolera nukleinsyra. Pärlor binder nukleinsyran mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa utbyten. Dessutom, eftersom filter och vakuumförgreningar inte används, finns det ingen risk för igensättning av filter på grund av cellpartiklar i prover. Detta tilltäppningsproblem är särskilt bekymmersamt med proteinrika prover med stora volymer som helblod eller plasma som vanligtvis används för virustestning.
De Dynabeads MyOne Silan som ingår i MagMAX Viral/Pathogen Total Nucleic Acid Isolation Kit har en optimerad kiselliknande ytkemi med en mycket specifik yta som möjliggör effektiv kinetik och hög känslighet vid nukleinsyrainfångning. Dessa aspekter gör Dynabeads MyOne Silan idealisk för återvinning av viralt RNA och DNA som finns i låga koncentrationer i kroppsvätskor. När de väl infångats kan dessa nukleinsyror sedan elueras i 50μ L elueringsbuffert för användning i nedströmsapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •55 mL bindningslösning, förvara i rumstemperatur
• 100 ml tvättlösning, förvara i rumstemperatur
• 10 mL elueringslösning, förvara i rumstemperatur
• 1 mL Proteinas K, förvara i rumstemperatur
• 2 mL DNA/RNA-bindande pärlor, förvara i rumstemperatur
Formatera 96-djupbrunnsplatta, 24 Djupbrunnsplatta
Reningstid <30 min.
Produktlinje MagMAX
Kvantitet Upp till 100 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Acrylamide, Proteinase