Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen nukleinsyraisoleringskit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
MagMAX Virus/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit är utformat för att återvinna RNA och DNA från virus och gramnegativa bakterier i prover som blod, pinnar, urin och virustransportmedia (VTM). Satsen använder MagMAX magnetiska pärlor, vilket säkerställer reproducerbar återvinning av högkvalitativ nukleinsyra som är kompatibel med ett brett utbud av applikationer, inklusive realtids-PCR, digital PCR och nästa generations sekvensering.
Funktioner i MagMAX Virus/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit inkluderar:
•Automationsförberedda protokoll designade för KingFisher Flex- och KingFisher Duo Prime-systemen
• Snabb procedur gör att 96 prover kan behandlas på under 30 minuter
• Flexibelt protokoll rymmer provvolymingångar från 200μ L till 2 ml biovätskor eller överföringsmedia
• Inget behov av bärar-RNA
• Elueringsvolymer från 50 till 100μ L
Maximal provinmatning i plattformat med 96 djupa brunnar eller 24 djupa brunnar
De optimerade reagenserna som ingår i MagMAX Viral/Pathogen-kit gör att du kan maximera mängden provinmatning och därigenom öka mängden RNA och/eller DNA som återvinns. Upp till 400μ L prov kan bearbetas per brunn i en KingFisher 96-djupa brunnsplatta. För större provvolymer finns protokoll tillgängliga för att bearbeta upp till 2 mL prov per brunn i en KingFisher platta med 24 djupa brunnar.
Fördelar med MagMAX magnetisk pärlbaserad –rening
Magnetiska pärlor erbjuder många fördelar jämfört med andra tekniker för att isolera nukleinsyra. Pärlor binder nukleinsyran mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa utbyten. Dessutom, eftersom filter och vakuumförgreningar inte används, finns det ingen risk för igensättning av filter på grund av cellpartiklar i prover. Detta tilltäppningsproblem är särskilt bekymmersamt med proteinrika prover med stora volymer som helblod eller plasma som vanligtvis används för virustestning.
De Dynabeads MyOne Silan som ingår i MagMAX Viral/Pathogen Total Nucleic Acid Isolation Kit har en optimerad kiselliknande ytkemi med en mycket specifik yta som möjliggör effektiv kinetik och hög känslighet vid nukleinsyrainfångning. Dessa aspekter gör Dynabeads MyOne Silan idealisk för återvinning av viralt RNA och DNA som finns i låga koncentrationer i kroppsvätskor. När de väl infångats kan dessa nukleinsyror sedan elueras i 50μ L elueringsbuffert för användning i nedströmsapplikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •550 ml bindningslösning, förvara i rumstemperatur • 1000 ml tvättlösning, förvara i rumstemperatur • 100 ml elueringslösning, förvara i rumstemperatur • 10 mL Proteinas K, förvara i rumstemperatur • 20 mL DNA/RNA-bindande pärlor, förvara i rumstemperatur |
| Formatera | 96-djupbrunnsplatta, 24 Djupbrunnsplatta |
| Reningstid | 30 min. |
| Produktlinje | MagMAX |
| Kvantitet | Upp till 1000 förberedelser |
| Frakt skick | Rumstemperatur |