Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen nukleinsyraisoleringskit
Produktkod. p-9023010
Change view
Kvantitet:
Upp till 100 förberedelser
Upp till 1000 förberedelser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16346582 Upp till 100 förberedelser
16681236 Upp till 1000 förberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16346582 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A42352
MagMAX Virus/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit är utformat för att återvinna RNA och DNA från virus och gramnegativa bakterier i prover som blod, pinnar, urin och virustransportmedia (VTM).
Viral MagMAX /Pathogen Nukleinsyra Isoleringskitet är utformat för att återvinna RNA och DNA från virus och gramnegativa bakterier i prover som blod, tops, urin och virala transportmedier (VTM). Kitet använder MagMAX magnetisk pärlteknik och säkerställer reproducerbar återvinning av högkvalitativ nukleinsyra kompatibel med ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive realtids-PCR, digital PCR och nästa generations sekvensering.
Funktioner i MagMAX virus-/patogennukleinsyraisoleringskitet inkluderar:
  • Automationsklara protokoll designade för KingFisher Flex och KingFisher Duo Prime-systemen
  • Snabb progrej tillåter att 96 prover kan bearbetas på under 30 minuter
  • Flexibelt protokoll rymmer provvolymer från 200 μl till 2 ml biovätskor eller överföringsmedier
  • Ingen behov av bärar-RNA
  • Elutionsvolymer från 50 till 100 μl
Maximal provingång i ett 96-djup brunns- eller 24-djupt brunnsplattformat
De optimerade reagenserna som ingår i MagMAX virus-/patogenkitet gör att du kan maximera mängden provinmatning, vilket ökar mängden RNA och/eller DNA som återvinns. Upp till 400 μl prov kan bearbetas per brunn i en KingFisher 96-djup brunnsplatta. För större provvolymer finns protokoll tillgängliga för att bearbeta upp till 2 ml prov per brunn i en KingFisher 24-djup brunnsplatta.
Fördelar med MagMAX magnetisk pärlbaserad –rening
Magnetiska kulor erbjuder många fördelar jämfört med andra teknologier för isolering av nukleinsyra. Pärlor binder nukleinsyran mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa avkastningar. Dessutom, eftersom filter och vakuummanifolder inte används, finns ingen risk för filterstoppning på grund av cellpartiklar i prover. Denna igensättningsfråga är särskilt oroande för proteinrika, stora volymprover såsom helblod eller plasma som ofta används för virustester.
Dynabeads MyOne Silanen som finns i MagMAX Viral/Pathogen Total Nukleinsyra Isoleringskit har en optimerad kiselliknande ytkemi med en mycket specifik yta som möjliggör effektiv kinetik och hög känslighet vid nukleinsyrafong. Dessa aspekter gör MyOne Dynabeads Silan idealiskt för återvinning av viralt RNA och DNA som finns i låga koncentrationer i kroppsvätskor. När dessa nukleinsyror har fångats in kan de sedan elueras i 50 μl eluationsbuffert för användning i senare applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •55 mL bindningslösning, förvara i rumstemperatur
• 100 ml tvättlösning, förvara i rumstemperatur
• 10 mL elueringslösning, förvara i rumstemperatur
• 1 mL Proteinas K, förvara i rumstemperatur
• 2 mL DNA/RNA-bindande pärlor, förvara i rumstemperatur
Formatera 96-djupbrunnsplatta, 24 Djupbrunnsplatta
Reningstid <30 min.
Produktlinje MagMAX
Kvantitet Upp till 100 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Acrylamide, Proteinase