Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen nukleinsyraisoleringskit, för HIV-1 torkade blodfläckar (DBS)
Produktkod. 17856501 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
17856501 100 reaktioner
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 17856501 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A53770
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
De Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen nukleinsyraisoleringskit för HIV-1 torkade blodfläckar är utformat för att återvinna viralt RNA från torkade blodfläckar (DBS) och plasma för HIV-1 läkemedelsresistenstestning.
  • Kit är utformat för att återvinna viralt RNA från torkade blodfläckar (DBS) och plasma för HIV-1 läkemedelsresistenstestning
  • MagMAX magnetisk pärlteknologi säkerställer reproducerbar återvinning av högkvalitativt HIV-1 viralt RNA som är kompatibelt med nedströmsapplikationer som RT-PCR och Sanger-sekvensering
  • Automation: Arbetsflöden är designade för KingFisher Flex- och KingFisher Duo Prime-systemen
  • Känslighet: Extraherar amplifierbart viralt RNA från DBS och plasmaprover
    • DBS: > 2000 kopior/ml
    • Plasma:> 1000 kopior/ml
  • Varaktighet: Testet tar mindre än 60 minuter: ∼ 30 min DBS lysis,∼ 30 min viral RNA-extraktion
Fördelar med MagMAX magnetisk –pärlbaserad rening:
  • Pärlor binder nukleinsyran mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa utbyten
  • Eftersom filter och vakuumgrenrör inte används finns det ingen risk för igensättning av filter på grund av cellpartiklar i prover
  • Detta tilltäppningsproblem är särskilt bekymmersamt med proteinrika prover med stora volymer som helblod eller plasma som vanligtvis används för virustestning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Magnetisk
Innehåll och lagring •60 mL lyseringslösning för torkade blodfläckar
• 55 ml bindande lösning
• 100 ml tvättbuffert
• 10 ml elueringslösning
• 1 ml proteinas K
• 2 mL total nukleinsyrabindande pärlor
Detektionsmetod HIV-1 viralt RNA kompatibelt med nedströmsapplikationer som RT-PCR och Sanger-sekvensering
Provtyp Helblod, Plasma
För användning med (utrustning) KingFisher Duo Prime, KingFisher Flex, Magnetstativ
Antal reaktioner 100 reaktioner
Kvantitet 100 reaktioner