Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Ultra Enzyme Mix
Produktkod. 16396582
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
16396582 50 ml
1 options
Produktkod. 16396582 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A42366
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Denna enzymblandning ingår i MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Ultra Isolation Kit.
Denna enzymblandning ingår i MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Ultra Isolation Kit (Cat. Nr. A42356). Den finns tillgänglig separat för applikationer som kräver mer enzymblandning än vad som ingår i kitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5° till -30 °C).
Provtyp Flytande prover (t.ex. serum), Virala prover, Buckala prover, Blod, Celler, Bakterier, Svampar, Jästsvampar
Effektivitet Hög
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, manuella protokoll, automatiserade protokoll
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR
Produktlinje MagMAX
Produkttyp Viral/Pathogen Ultra Enzyme Mix
Kvantitet 50 ml
Frakt skick Torr is
Mål Viralt DNA/RNA, Patogen DNA/RNA, Totala nukleinsyror
Volym (metrisk) 50 mL