Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Patogen Ultranukleinsyra Isoleringskit
Produktkod. 16370022
Change view
Kvantitet:
100 förberedelser
Produktkod. Kvantitet
16370022 100 förberedelser
1 options
Produktkod. 16370022 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A42356
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
MagMAX Viral/Pathogen Ultra Nukleinsyra Isoleringskit innehåller samma reagenser som standard-viral MagMAX /patogen nukleinsyraisoleringskit och återvinner, precis som det kitet, nukleinsyra från viruspartiklar och gramnegativa bakterier.
  • Inkluderar en proprietär enzymblandning som möjliggör lysering och nukleinsyraåtervinning från de tuffaste patogenerna, såsom grampositiva bakterier, jäst och svampar
  • Med denna enzymblandning, som används tillsammans med optimerade reagenser, gör Viral/Pathogen Ultra-kitet MagMAX det möjligt att uppnå omfattande patogenlys och återvinning av RNA och DNA
  • Använder MagMAX magnetisk pärlteknik och säkerställer reproducerbar återvinning av högkvalitativa nukleinsyror kompatibla med ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive realtids-PCR, digital PCR och nästa generations sekvensering
  • Automationsklara protokoll designade för KingFisher Flex och KingFisher Duo Prime-systemen
  • Snabb procedur tillåter att 96 prover bearbetas på 60 minuter
  • Flexibelt protokoll omfattar provvolymer från 200 μl till 2 ml blod, urin, provtag, lavage och olika transportmedier såsom universellt viralt transportmedium och ThinPrep Eswab konserveringsvätska
  • Kompatibel med bronchoaveolär lavage och andra andningsprover
  • Ingen behov av bärar-RNA
  • Elutionsvolymer från 50 till 100 μl
Maximal provingång i ett 96-djup brunns- eller 24-djupt brunnsplattformat
Reagenserna och enzymblandningen som ingår i MagMAX Viral/Pathogen Ultra-kitet gör det möjligt att maximera mängden provinmatning, vilket ökar mängden RNA och/eller DNA som återvinns från de mest utmanande patogenerna. Upp till 400 μl prov kan bearbetas per brunn i en KingFisher 96 djup brunnsplatta. För större provvolymer finns det protokoll för att bearbeta upp till 2 ml prov per brunn i en KingFisher 24 djup brunnsplatta.
Validerad för användning med mikrobiotamatrisplattorna TaqMan
Ha förtroende för att ditt nukleinsyraextraktionskit fungerar med din nedströms applikation och njut av en komplett lösning från Thermo Fisher Scientific.
Nukleinsyra som extraherats med MagMAX Viral/Pathogen Ultra-kitet har testats med följande TaqMan Microbiota-analyspaneler:
  • Urinvägsmikrobiota
  • Luftvägsmikrobiota
  • Vaginal mikrobiota
Fördelar med MagMAX magnetisk pärlbaserad –rening
Magnetiska kulor erbjuder många fördelar jämfört med andra teknologier för isolering av nukleinsyra. Pärlor binder DNA:t mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa avkastningar. Dessutom, eftersom filter och vakuummanifolder inte används, finns det ingen risk för igensättning av filter på grund av cellpartiklar i prover. Detta problem med igensättning är särskilt oroande för proteinrika, stora volymprover såsom plasma, som ofta används i studier av infektionssjukdomar.
Dynabeads MyOne Silanen som finns i MagMAX Viral/Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit har en optimerad kiselliknande ytkemi med hög specifik yta som möjliggör effektiv kinetik och hög känslighet i nukleinsyrafångst. Dessa aspekter gör MyOne Dynabeads silan idealiskt för återvinning av viralt RNA och DNA som finns i låga koncentrationer i kroppsvätskor. När dessa nukleinsyror har fångats in kan de sedan elueras i så lite som 50 μl eluationsbuffert för användning i senare applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 55 ml bindningslösning, förvara vid rumstemperatur
• 100 ml tvättlösning, förvara i rumstemperatur
• 10 ml Elutionslösning, förvara i rumstemperatur
• 1 ml Proteinas K, förvara vid rumstemperatur
• 2 ml DNA/RNA BINDEBOLLAR, FÖRVARA I RUMSTEMPERATUR,
• 5 ml enzymblandning, lagra -5 till -30 °C
Formatera 96-djupbrunnsplatta, 24 Djupbrunnsplatta
Reningstid 60 min
Produktlinje MagMAX
Kvantitet 100 förberedelser
Frakt skick Godkänd för leverans vid rumstempererat eller torris
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MagMAX Viral/Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: lysozyme, proteonase, thiocyanic acid, acrylamide