Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/patogen tvättlösning
Produktkod. 16305035
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Produktkod. Kvantitet
16305035 1000 ml
1 options
Produktkod. 16305035 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A42360
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Denna tvättlösning ingår i MagMAX Virus/Pathogen Nucleic Acid Isolation kit och MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit.
Denna tvättlösning ingår i MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation-kiten och MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Kat. nr A42352, A42356, A42357 och A42358). Den finns tillgänglig separat för applikationer som kräver mer tvättlösning än vad som ingår i kitet.
Viktigt: Denna tvättlösning kan utveckla inerta vita eller bruna partiklar som flyter i lösningen. Detta är inte oroande och påverkar inte prestandan negativt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provtyp Serum, Virala prover, Buckala prover, Blod, Celler, Bakterier, Svampar, Jästsvampar
Kapacitet 1000 mL
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, manuella protokoll, automatiserade protokoll
Produktlinje MagMAX
Reningsmål Viralt ⁄DNA RNA, Patogen ⁄DNA RNA, totala nukleinsyror
Kvantitet 1000 ml