Beskrivning
RNA-isolering från cellfria prover ger några unika utmaningar jämfört med RNA-isolering från vävnader eller odlade celler. Dessa inkluderar låga virala titrar, stora volymer som ska bearbetas och provets komplexitet. Dessutom måste proceduren vara kompatibel med realtids QRT-PCR. De MagMAX™ Virala RNA-isoleringskit åtgärdar alla dessa problem, utan behov av organiska lösningsmedel eller RNA-utfällning, vilket eliminerar de problem som ofta uppstår med filterbaserade RNA-isoleringsmetoder som tilltäppning, stora elueringsvolymer och inkonsekventa utbyten.
- Effektivare återvinning av viralt RNA och DNA från olika provtyper
- Förbättrade qRT-PCR-resultat
- Idealisk när du arbetar med låga virala koncentrationer
- Förbättrad avkastning och reproducerbarhet
MagMAX™ Viralt RNA-isoleringskit
Den förbättrade versionen av MagMAX™ Viral RNA Isolation Kit ger bättre viral partikellys och effektivare återvinning av både viralt RNA och DNA från en mängd cellfria biologiska prover, inklusive plasma, sera och swabs. Resultaten av dessa förändringar är förbättrad avkastning och reproducerbarhet. Förbättrat genomiskt DNA-borttagning resulterar i bättre qRT-PCR-resultat.
De MagMAX™ Viral RNA Isolation Kit kan effektivt isolera viralt RNA och DNA från prover så stora som 400μ L. RNA- och DNA-återvinning är vanligtvis mer än 75 %, men kan variera beroende på provtyp. Det RNA som återvinns med kitet är av hög kvalitet och renhet och är lämpligt för RT-PCR i realtid.
Tillbehörsprodukter
Lysis/bindningslösningskoncentrat, tvättlösning 1 koncentrat, tvättlösning 2 koncentrat och bärar-RNA är komponenter i MagMAX™ Viral RNA-isoleringskit som också kan köpas separat.
Ytterligare bearbetningsplattor och lock: vi rekommenderar 96-brunnars tallrikar och lock från Phenix Research Products (#MPU-8117, #MPE-8019).
Fördelarna med magnetisk pärlbaserad isolering
Magnetiska pärlor erbjuder många fördelar för att isolera RNA från celler och viralt RNA från cellfria prover. Ambions ’MagMAX-™teknologi binder RNA mer effektivt än glasfiberfiltermetoder, vilket resulterar i högre RNA-utbyten. RNA-utbytena är mer konsekventa, både från experiment till experiment och över ett brett spektrum av provstorlekar. MagMAX ™magnetiska pärlteknologi eliminerar igensättning av filter på grund av cellpartiklar i prover. Eftersom endast en liten volym magnetiska pärlor behövs för högeffektiv bindning, kan det bundna RNA:t elueras på bara 20 till 50μ L nukleasfritt vatten. Detta gör att MagMAX™ magnetisk pärlteknologi extremt användbar för att koncentrera RNA från stora, utspädda prover.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Bearbetningsplatta& Lock, bindningslösningskoncentrat, tvättlösning 1 koncentrat, tvättlösning 2 koncentrat, elueringsbuffert förvaras alla i rumstemperatur. RNA-bindande pärlor lagras vid °4 C och lysen⁄ Binding Enhancer lagras på– 20 °C. |
| Formatera | Provrör |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Reningstid | 45 min. |
| Provtyp | Cellfria biologiska vätskor, Flytande prover (t.ex. serum), Plasma, Serum, Virala prover |
| Slutlig produkttyp | Viralt DNA ⁄RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting |
| Antal reaktioner | 50 |
| Produktlinje | MagMAX |
| Visa mer |
Endast för veterinärt bruk.