Läs mer
Invitrogen™ MagMAX™ Avloppsvatten Ultra Nucleic Acid Isolation Kit med virusanrikning
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
Dynabeads Anrikning av avloppsvattenvirus
Funktioner i MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit inkluderar:
- Automationsfärdiga koncentrations- och extraktionsprotokoll designade för KingFisher Flex, KingFisher APEX , och KingFisher Duo-system
- Snabb procedur möjliggör virusanrikning och nukleinsyraextraktion för 24 avloppsvattenprover på mindre än två timmar
- Dynabeads avloppsvattenvirusanrikning används för att koncentrera avloppsvatten före utvinning
- Elueringsvolymer från 50 till 100μ L
Övervakning av avloppsvatten och avlopp är ett användbart verktyg för att övervaka den regionala spridningen av virala och bakteriella patogener. Övervakning på olika verksamhetsnivåer, som en studenthem eller en hel stad, har visat sig vara ett tillförlitligt sätt att upptäcka SARS-CoV-2-viruset innan det blir utbrett i en befolkning. Avloppsvattenövervakning kan användas för att övervaka andra virala mål såsom influensa och norovirus. Avlopps- och avloppsprover är dock några av de mest utmanande när det gäller utvinning av RNA och DNA, hittills.
Automatiserad virusberikning
Upp till 10 ml avloppsvatten kan behandlas, med viruskoncentration följt av extraktion. När virusanrikningen och extraktionsprocessen utförs med en KingFisher Flex eller APEX systemet kan 24 prover bearbetas på mindre än två timmar. När protokollet är klart koncentreras rent RNA och DNA i 50 100–μ 1 av elueringsbuffert. Om andra koncentrationsmetoder, såsom ultracentrifugering eller utfällning önskas, finns MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit tillgängligt för 200μ L till 1 mL ingående volymer och inkluderar endast extraktionsreagenser, vilket gör det möjligt för användare att använda en valfri koncentreringsmetod eller icke-koncentrerade avloppsvattenprover.
Fördelar med MagMAX magnetisk pärlbaserad –rening
Magnetiska pärlor erbjuder många fördelar jämfört med andra tekniker för att isolera nukleinsyra. Pärlor binder DNA och RNA mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa utbyten. Dessutom, eftersom filter och vakuumförgreningar inte används, finns det ingen risk för igensättning av filter på grund av cellpartiklar i prover.
De Dynabeads MyOne Silan som finns i MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit har en optimerad kiselliknande ytkemi med hög specifik yta som möjliggör effektiv kinetik och hög känslighet vid nukleinsyrainfångning. Dessa aspekter gör Dynabeads MyOne Silan idealisk för återvinning av RNA och DNA. När de väl infångats kan dessa nukleinsyror sedan elueras –i 50 100μ L elueringsbuffert för användning i nedströmsapplikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •10 ml Dynabeads Anrikning av avloppsvattenvirus; 4 ° •C 80 ml lyseringsbuffert; rumstemperatur • 50 ml bindande lösning; rumstemperatur • 200 ml tvättbuffert; rumstemperatur • 25 ml elueringslösning; rumstemperatur • 4 ml proteinas K; rumstemperatur • 2 mL DNA/RNA-bindande pärlor; rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Avloppsvatten |
| Elueringsvolym | 100 till 500μ L |
| Slutlig produkttyp | RNA och DNA |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Böja, KingFisher™ Apex |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern/Southern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning, hybridisering |
| Kvantitet | 100 förberedelser |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Testtid | Upp till 45 min. när du använder automatiserat protokoll |
| Visa mer |