Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Avloppsvatten Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
Produktkod. 17321909
Change view
Kvantitet:
100 förberedelser
Produktkod. Kvantitet
17321909 100 förberedelser
1 options
Produktkod. 17321909 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A52606
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit möjliggör effektiv nukleinsyraextraktion med hög genomströmning från avloppsvattenprover.
  • MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit möjliggör effektiv nukleinsyraextraktion med hög genomströmning från avloppsvattenprover
  • Satsen använder MagMAX magnetisk pärlteknologi, vilket säkerställer reproducerbar återvinning av högkvalitativ nukleinsyra som är kompatibel med ett brett spektrum av applikationer
  • Avlopps- och avloppsövervakning är ett användbart verktyg för att övervaka den regionala spridningen av virala och bakteriella patogener
  • Övervakning på olika operationsnivåer har visat sig vara ett tillförlitligt sätt att upptäcka SARS-CoV-2-viruset innan det blir utbrett i en befolkning
  • Avloppsvattenövervakning kan användas för att övervaka andra virala mål såsom influensa och norovirus
  • Avlopps- och avloppsprover är dock några av de mest utmanande när det gäller extraktion av RNA och DNA
Funktioner i MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit inkluderar:
  • Automationsfärdiga protokoll designade för KingFisher Flex, KingFisher APEX , och KingFisher Duo-system
  • Snabb procedur gör att –24 96 prover kan bearbetas∼ 45 minuter
  • Kompatibel med avloppsvatten och avloppsvatten koncentrerat via ultracentrifugering, utfällning, filtrering eller pärlbaserad viral anrikning och icke-koncentrerade prover
  • Inkluderar metoder för 200μ L till 500 ml startvolymer avloppsvatten
  • Elueringsvolymer från 50 till 100μ L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •80 ml lyseringsbuffert; rumstemperatur
• 50 ml bindande lösning; rumstemperatur
• 200 ml tvättbuffert; rumstemperatur
• 25 ml elueringslösning; rumstemperatur
• 4 ml proteinas K; rumstemperatur
• 2 mL DNA/RNA-bindande pärlor; rumstemperatur
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Slam, Avloppsvatten
Elueringsvolym 50 till 200μ l
Slutlig produkttyp RNA och DNA
För användning med (utrustning) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Böja, KingFisher™ Apex
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern/Southern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning, hybridisering
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Kvantitet 100 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Testtid Upp till 29 min. när du använder automatiserat protokoll
Startmaterial mängd Slam:≤ 200 mg
avloppsvatten:≤ 500 ml
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Proteinase