Läs mer
Magnamycin B (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnamycin B |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H67NO15/c1-23(2)19-32(47)56-40-27(6)53-34(22-42(40,8)50)57-37-26(5)54-41(36(49)35(37)43(9)10)58-38-29(17-18-44)20-24(3)30(46)16-14-12-13-15-25(4)52-33(48)21-31(39(38)51-11)55-28(7)45/h12-14,16,18,23-27,29,31,34-41,49-50H,15,17,19-22H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26-,27+,29+,31-,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41+,42-/m1/s1 |
| Formel vikt | 825.4511 |