Läs mer
Magnesium 2,4-pentanedionat hydrat, vanligtvis 98+% (metallbas)
Produktkod. 11357367
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357367 250 g 250g
11430290 10 g 10g
11367367 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012532.30
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 67032-77-3 | C10H14MgO4 | 222,523 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67032-77-3
Molekylformel C10H14MgO4
Molekylvikt (g/mol) 222.523
MDL-nummer MFCD00150168
InChI-nyckel AKTIAGQCYPCKFX-SYWGCQIGSA-L
Synonym 4-4-oxopent-2-en-2-yl oxy magnesio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 25113476
IUPAC-namn magnesium;(E)-4-oxopent-2-en-2-olat
LEDER CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium 2,4-pentanedionate hydrate
Smältpunkt 260°C (decomposition)
Färg Vitt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 250 g
Formel vikt 222.52 (Anhydrous)
Procent renhet ≥98% (typically)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.