Läs mer
Magnesium 2,4-pentanedionate hydrate, typically 98+% (metals basis)
Produktkod. 11430290
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430290 10 g 10g
11357367 250 g 250g
11367367 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430290 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012532.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 67032-77-3 | C10H14MgO4 | 222.523 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67032-77-3
Molekylformel C10H14MgO4
Molekylvikt (g/mol) 222.523
MDL-nummer MFCD00150168
InChI-nyckel AKTIAGQCYPCKFX-SYWGCQIGSA-L
Synonym 4-4-oxopent-2-en-2-yl oxy magnesio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 25113476
IUPAC-namn magnesium;(E)-4-oxopent-2-en-2-olate
LEDER CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium 2,4-pentanedionate hydrate
Smältpunkt 260°C (decomposition)
Färg White
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 222.52 (Anhydrous)
Procent renhet ≥98% (typically)
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.