Läs mer
Magnesium 2-Aminoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium 2-Aminoacetate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H5NO2.Mg/c2*3-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);/q;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 172.0334 |