missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Magnesium 2-Aminoacetate, TRC

Produktkod. 30010266
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010266 50 mg
30003776 100 mg
30010170 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010266 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB47500350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14783-68-7
Molekylformel C4H8MgN2O4
Molekylvikt (g/mol) 172.42
Synonym Magnesium Glycinate
IUPAC-namn magnesium;2-aminoacetate
LEDER [Mg+2].NCC([O-])=O.NCC([O-])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Magnesium 2-Aminoacetate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/2C2H5NO2.Mg/c2*3-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Formel vikt 172.0334
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.