Läs mer
Magnesium, 99,9+%, (spårmetallbas), svängar
Produktkod. 10368090 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10368090 500 g 500g
10574131 2.5 kg 2.5kg
15148229 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10368090 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 191085000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7439-95-4 | Mg | 24,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-95-4
Molekylformel Mg
Molekylvikt (g/mol) 24.30
MDL-nummer MFCD00085308
InChI-nyckel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-namn magnesium
LEDER [Mg]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium
Namnnotering 99.9+%
Smältpunkt 651,0 °C
Kokpunkt 1107,0 °C
Densitet 1.74g/mL
Kvantitet 500 g
Flampunkt 500 °C
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99.9+%
Form Vändningar
Linjär formel Mg
Fieser 01,627; 02,254; 03,189; 04,315; 05,419; 06,351; 07,218; 10,251; 12,290; 13,170; 15,120; 16,198
Formel vikt 24.3
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
  • Självupphettande ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H252-Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.