Läs mer
Magnesium AA Standard: Mg @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17978499
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17978499 500 ml
17988339 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17978499 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGAAMGN500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Magnesium AA Standard: Mg @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium
CAS 7439-95-4
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Magnesium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Mg
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Mg
InChI formel InChI=1S/Mg
LEDER [Mg]
IUPAC-namn magnesium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 24.3
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 23.985 g/mol