Läs mer
Magnesium för AAS 1g/L HCl-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12973175 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12973175 100 mL 100ml
12993175 500 mL 500ml
12983175 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12973175 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B 032 100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller HCl
Koncentration 1 g/L
Kvantitet 100 mL