Läs mer
Magnesiumacetat, 1 M aq. soln.
Produktkod. 15432889
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432889 100 mL 100ml
15422889 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60041.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00 SEK
    822.65 SEK / 100ml
    Save 177.35 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-72-3 | C4H6MgO4 | 142,393 g/mol
Magnesiumacetat används i molekylärbiologiska tillämpningar som satsvis in vitro-transkription av RNA och kristallisering av transkriptionsfaktor:DNA-komplex och proteiner via sitting-drop-ångdiffusionsmetoden. Används även som buffert och för att detektera natrium och som katalysator för svavelsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Magnesiumacetat används i molekylärbiologiska tillämpningar som satsvis in vitro-transkription av RNA och kristallisering av transkriptionsfaktor:DNA-komplex och proteiner via sittande dropp-ångdiffusionsmetoden. Används även som buffert och för att detektera natrium och som katalysator för svavelsyra.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-72-3
Molekylformel C4H6MgO4
Molekylvikt (g/mol) 142.393
MDL-nummer MFCD00003539
InChI-nyckel UEGPKNKPLBYCNK-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate, magnesium diacetate, cromosan, acetic acid, magnesium salt, mg acetate, magnesium di acetate, nu-mag, unii-0e95jzy48k, ccris 7883, acetic acid, magnesium salt 2:1
PubChem CID 8896
ChEBI CHEBI:62964
IUPAC-namn magnesium; diacetat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium acetate
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Linjär formel Mg(CH3COO)2
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda med vatten.
Formel vikt 142.39
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.