missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Magnesiumacetat, 1 M aq. soln.

Produktkod. p-7041728
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422889 50 mL 50ml
15432889 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15422889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60041.AD
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 142-72-3 | C4H6MgO4 | 142,393 g/mol

Magnesiumacetat används i molekylärbiologiska tillämpningar som satsvis in vitro-transkription av RNA och kristallisering av transkriptionsfaktor:DNA-komplex och proteiner via sitting-drop-ångdiffusionsmetoden. Används även som buffert och för att detektera natrium och som katalysator för svavelsyra.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
Magnesiumacetat används i molekylärbiologiska tillämpningar som satsvis in vitro-transkription av RNA och kristallisering av transkriptionsfaktor:DNA-komplex och proteiner via sittande dropp-ångdiffusionsmetoden. Används även som buffert och för att detektera natrium och som katalysator för svavelsyra.

Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda med vatten.

Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 142-72-3
Molekylformel C4H6MgO4
Molekylvikt (g/mol) 142.393
MDL-nummer MFCD00003539
InChI-nyckel UEGPKNKPLBYCNK-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate, magnesium diacetate, cromosan, acetic acid, magnesium salt, mg acetate, magnesium di acetate, nu-mag, unii-0e95jzy48k, ccris 7883, acetic acid, magnesium salt 2:1
PubChem CID 8896
ChEBI CHEBI:62964
IUPAC-namn magnesium; diacetat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Mg+2]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Magnesium acetate
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 mL
Linjär formel Mg(CH3COO)2
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 142.39
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.