Läs mer
Melford Magnesiumacetattetrahydrat
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- CAS-nummer: 16674-78-5
- Molekylformel: ( CH3COO ) 2 mg 4H2 O
- Molekylvikt: 214,45
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Acetate Tetrahydrate |
| CAS | 16674-78-5 |
| Kvantitet | 500 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Molekylärbiologi med betyg |
| Molekylformel | C4H6MgO4-4H2O |