Läs mer
Melford Magnesiumacetattetrahydrat
Produktkod. 30018483
Change view
Kvantitet:
500 g
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018483 5 kg
30018482 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018483 Leverantör Melford Leverantörsnummer M241005000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 16674-78-5
  • Molekylformel: ( CH3COO ) 2 mg 4H2 O
  • Molekylvikt: 214,45
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Acetate Tetrahydrate
CAS 16674-78-5
Kvantitet 5 kg
Anteckningar om renhetsgrad Molekylärbiologi med betyg
Molekylformel C4H6MgO4-4H2O