Läs mer
Magnesiumacetattetrahydrat, 97,5 %, extra rent, kristallint
Produktkod. 10002730 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10002730 250 g Plastflaska 250g
10388390 1 kg Plastflaska 1kg
10444195 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10002730 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211572500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    533.03 SEK
    459.65 SEK / 250g
    Save 73.38 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16674-78-5
Molekylformel C4H14MgO8
Molekylvikt (g/mol) 214.45
MDL-nummer MFCD00149214
InChI-nyckel XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
LEDER O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Kemiskt namn eller material Magnesium acetate tetrahydrate
Smältpunkt 80,0 °C
Namnnotering Extra Pure
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 250 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 97% min. (Komplexometri)
Linjär formel (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Merck Index 15, 5718
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1200 g/L (15 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol
IUPAC-namn magnesium; diacetat; tetrahydrat
Formel vikt 214.46
Procent renhet 97.5%
Kvalitet Extra ren
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.