Läs mer
Magnesium acetate tetrahydrate, 98+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10301071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10301071 5 g Glasflaska 5g
10657031 500 g Plastflaska 500g
10637464 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10301071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423870050
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16674-78-5
Molekylformel C4H14MgO8
Molekylvikt (g/mol) 214.45
MDL-nummer MFCD00149214
InChI-nyckel XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC-namn magnesium(2+)-diacetattetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium acetate tetrahydrate
Smältpunkt 80.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 98.0 to 102% (Complexometry)
Linjär formel (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Merck Index 15, 5718
Löslighetsinformation Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 214.46
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.