Läs mer
Magnesiumacetattetrahydrat, ≥99 %, reagenskvalitet, Solstice
Produktkod. 15637920
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15637920 1 kg Polyflaska 1kg
15627920 100 g Polyflaska 100g
15647920 500 g Polyflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15637920 Leverantör Fluka Leverantörsnummer M06311KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-04-2027
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16674-78-5
Molekylformel C4H14MgO8
Molekylvikt (g/mol) 214.45
MDL-nummer MFCD00149214
InChI-nyckel XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
LEDER O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium acetate tetrahydrate
Smältpunkt 68 °C
Färg Färglös
pH 8 till 9 (vid 20 °C)
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Odör Vinägerliknande
Förpackning Polyflaska
Densitet 1,45 g/kubikcentimeter vid 20 °C
Linjär formel (CH3COO)2Mg · 4H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3730605
Löslighetsinformation Helt löslig i vatten
IUPAC-namn magnesium(2+)-diacetattetrahydrat
Formel vikt 214,45 g/mol
Procent renhet ≥99%