Läs mer
Magnesiumacetattetrahydrat, ACS, 98,0–102,0 %
Produktkod. 11383448
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383448 100 g 100g
11393448 500 g 500g
11373448 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036358.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214,45 g/mol
Används som en källa till magnesium i biologiska reaktioner och som en källa för acetatjoner i kemiska omvandlingar. Fungerar som ett emissionskontrollmedel i kolförbränningsprocessen för att minska surt regn. Det är involverat i glasbildningsprocessen via termisk nedbrytning av fasta ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16674-78-5
Molekylformel C4H14MgO8
Molekylvikt (g/mol) 214.45
MDL-nummer MFCD00149214
InChI-nyckel XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC-namn magnesium(2+)-diacetattetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium acetate tetrahydrate
Smältpunkt 80 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vita kristaller
Analysprocentintervall 98.0-102.0%
Densitet 1,454 g/cm3 vid 20 °C
Beilstein 3730605
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 214,45 (142,39 Vattenfattig)
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.