Läs mer
Magnesium Acetate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10616652 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10616652 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10616652 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/0300/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 16674-78-5
Smältpunkt 80°C
Färg White
pH 7 to 9
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C4H14MgO8
MDL-nummer MFCD00149214
Kvantitet 500 g
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
InChI-nyckel XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-namn magnesium;diacetate;tetrahydrate
Molekylvikt (g/mol) 214.45
PubChem CID 134717
Formel vikt 214.398g/mol
Fysisk form Solid