Läs mer
Magnesiumacetattetrahydrat, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Acetate Tetrahydrate |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Linjär formel | (CH3COO)2Mg · 4H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3730605 |
| Formel vikt | 214,45 g/mol |
| Procent renhet | ≥98% |
| Kvalitet | ACS-reagens |