Läs mer
Magnesiumacetattetrahydrat, Solstice
Produktkod. 15662270
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15662270 500 g 500g
15642270 100 g 100g
15652270 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15662270 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 228648500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    1109.57 SEK / 500g
    Save 105.43 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-04-2027
ACS-reagens,≥ 98 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16674-78-5
Molekylformel C4H14MgO8
Molekylvikt (g/mol) 214.45
MDL-nummer MFCD00149214
InChI-nyckel XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC-namn magnesium; diacetat; tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Acetate Tetrahydrate
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Linjär formel (CH3COO)2Mg · 4H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3730605
Formel vikt 214,45 g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens