Läs mer
Magnesiumacetattetrahydrat, TRC
Produktkod. 30473622
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30473622 500 g
1 options
Produktkod. 30473622 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM262963500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Acetate Tetrahydrate
CAS 16674-78-5
Molekylformel C4H14MgO8
Kvantitet 500 g
Synonym Magnesium acetate tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
LEDER O.O.O.O.[Mg+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC-namn magnesium; diacetat; tetrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 214.45
Formel vikt 214.0539