Läs mer
Magnesium acrylate
Produktkod. 11305017
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305017 5 g 5g
11395007 25 g 25g
11385007 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11305017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042002.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5698-98-6 | C6H6MgO4 | 166.415 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5698-98-6
Molekylformel C6H6MgO4
Molekylvikt (g/mol) 166.415
MDL-nummer MFCD00068285
InChI-nyckel DWLAVVBOGOXHNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acrylate, unii-38v94j49hw, 2-propenoic acid, magnesium salt 2:1, 2-propenoic acid, magnesium salt, 79-10-7 parent, magnesium di-acrylate, magnesium acrylate 5g, acmc-1alvh, magnesium prop-2-enoate, diacrylic acid magnesium salt
PubChem CID 165336
IUPAC-namn magnesium;prop-2-enoat
LEDER C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium acrylate
Smältpunkt >220°C (decomposition)
Linjär formel [H2C=CHCO2]2Mg
Kvantitet 5 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Formel vikt 166.42
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.