Läs mer
Magnesium aluminum oxide, 99% (metals basis)
Produktkod. 11328227
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328227 500 g 500g
11318227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022950.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12068-51-8 | Al2MgO4 | 142.26 g/mol
Magnesiumaluminiumoxid används i kemisk forskning, kemikalier, farmaceutisk forskning, farmaceutiska intermediärer reagenser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12068-51-8
Molekylformel Al2MgO4
Molekylvikt (g/mol) 142.26
MDL-nummer MFCD00049475
InChI-nyckel UAMZXLIURMNTHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym alumina magnesia, cernel i, dialuminum magnesium tetraoxide, magnesium aluminate mgal2o4, dialuminum;magnesium;oxygen 2-, magnesium aluminate mg alo2 2, aluminum magnesium oxide, aluminum magnesium oxide mgal2o4, magnesium aluminum oxide mgal2o4, aluminate alo21-, magnesium 2:1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium aluminum oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Not soluble in water.
Formel vikt 142.26
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.