Läs mer
Magnesium Aluminum Zinc wire, 3.18mm (0.125 in.) dia., 90cm (35 in.) long, Thermo Scientific™
Produktkod. 11347697
Change view
Kvantitet:
5 x 90 cm
25 x 90 cm
100 x 90 cm
Förpackningsstorlek:
90cm
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347697 100 x 90 cm Varje
11337697 5 x 90 cm Paket med 5
11327697 25 x 90 cm 90cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11347697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014092.RP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Aluminum Zinc wire
Namnnotering 3.18mm (0.125 in.) dia., 90cm (35 in.) long
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Mg:Al:Zn; 93:6:1 wt%
Kvantitet 100 x 90 cm
Odör Odorless
Vikt ≈12.44g/90cm
Form Wire
MDL-nummer MFCD01074901
Löslighetsinformation Insoluble in water.