Läs mer
Magnesiumammoniumfosfathexahydrat, TRC
Produktkod. 30475334
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30475334 5 g
1 options
Produktkod. 30475334 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2629485G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Ammonium Phosphate Hexahydrate
CAS 13478-16-5
Kvantitet 5 g
Synonym Struvite, Ammonium Magnesium Phosphate ((NH4)Mg(PO4)) Hexahydrate, Ammonium Magnesium Phosphate Hexahydrate, Magnesium Monoammonium Phosphate Hexahydrate
InChI formel InChI=1S/Mg.H3N.H3O4P.6H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;/h;1H3;(H3,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg+2].[NH4]OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC-namn azanium; magnesium; fosfat; Hexahydrat
Formel vikt 245.0362