Läs mer
Magnesiumbis(trifluormetylsulfonyl)imid
Produktkod. 15492737
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492737 1 g 1g
15412747 250 mg 250mg
15402747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046667.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 133395-16-1 | C4F12MgN2O8S4 | 584,576 g/mol
Magnesium bis(trifluorometylsulfonyl)imid är en stark Lewis syra och används som katalysator vid organisk syntes. Det är en elektrolyt som uppvisar hög anodstabilitet som används i laddningsbara magnesiumbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133395-16-1
Molekylformel C4F12MgN2O8S4
Molekylvikt (g/mol) 584.576
MDL-nummer MFCD01321278
InChI-nyckel DMFBPGIDUUNBRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis bis trifluoromethylsulfonyl amino magnesium, magnesium bis trifluoromethanesulfonimide, magnesium ii bis trifluoromethanesulfonyl imide, magnesium ii triflimide, magnesium bistrifluoromethanesulfonimide, magnesium bis trifluoromethylsulfonyl imide, magnesium 2+ bis bistriflylimide anion, bis trifluoromethanesulfonyl imide magnesium ii salt
PubChem CID 11851070
IUPAC-namn magnesium;bis(trifluormetylsulfonyl)azanid
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Smältpunkt >200 °C
Färg Vitt till gult
Linjär formel [(CF3SO2)2N]2Mg
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1759
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 584.58
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.