Läs mer
Magnesium boride, 99% (metals basis)
Produktkod. 11329209
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329209 25 g 25g
11319209 5 g 5g
11309209 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088149.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12007-25-9 | MgB2
Magnesiumborid uppvisar superledande egenskaper och används i MRI supraledande magnet, som är en kryokylare med sluten slinga. Det används som drivmedel, pyroteknik och sprängämnen. Det kan användas som högtemperaturborbaserade termoelektriska material. Den används också i supraledande transformatorer, rotorer, transmissionskablar, supraledande radiofrekvenskaviteter för att minimera energiförlusten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12007-25-9
MDL-nummer MFCD00049752
Synonym Magnesium diboride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium boride
Smältpunkt 800°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Molekylformel MgB2
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 45.93
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.