Läs mer
Magnesiumbromid, 98 %, rent, vattenfritt
Produktkod. 10351290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10351290 1 g Glasflaska 1g
10024157 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10351290 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413390010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-48-2 | Br2Mg | 184,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-48-2
Molekylformel Br2Mg
Molekylvikt (g/mol) 184.11
MDL-nummer MFCD27995637
InChI-nyckel OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium bromide, magnesium dibromide, dibromomagnesium, magnesium-bromide, acmc-20aklq, magnesium bromide salt, magnesium ii bromide, magnesium 2+ ion dibromide, grignard reagent
PubChem CID 82241
IUPAC-namn magnesium;dibromid
LEDER [Mg++].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium bromide
Smältpunkt 711.0°C
Namnnotering Anhydrous
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Linjär formel MgBr2
Fieser 02,254; 06,270; 08,273; 10,14; 15,194; 16,199
Merck Index 15,5723
Löslighetsinformation Solubility in water: 1015g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vikt 184.11
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium bromide, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.